Beschreibung
- Immunassay-Oberfläche mit starker Affinität zu hydrophilen Molekülen, wie Glykoproteinen und Peptiden, Antikörpern mit überwiegend hydrophilen Regionen und Nukleinsäuren
- Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
- Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Bindungseigenschaft | Hydrophil |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | 96-Well Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 350 μL |
| Mehr anzeigen |