Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Unbehandelt
cellGrade plus
Stützmembran:
PC-Membran
PET
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Höhe (metrisch):
9 mm
13.4 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Steril
- CellGrade™ plus Oberfläche
- Mit Einlasskanälen, die von der Eintauchkultur bis zur Lufthub-Kultur einen schnellen, konsistenten Medienwechsel ermöglichen
- Die Einlasskanäle ermöglichen ohne Beschädigung des Gewebemodells die Einstellung eines mittleren Füllstands
- Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
- Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
- 12 Streifen/Packung mit je vier Wells
Anwendungen:
Automatisierte In-vitro-Präparation von menschlichem Gewebe
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flat |
| Kapazität (metrisch) | 400 μL |
| Farbe | Clear |
| Kulturfläche | 0.6 cm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | cellGrade plus |
| Typ | Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem |
| Wellanzahl | 4 |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Mehr anzeigen |