Learn More
BRAND™ BRANDplates lipoGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10772884 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Wellform Packungsgröße
10772884 Klar Flacher Boden (F-Well) 100 Stück
10752884 Klar Runder Boden (U-Well) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772884 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781842
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimierte Immunassay-Platte für die Immobilisierung von hydrophoben Molekülen
  • Hohe Bindung für Moleküle mit überwiegend hydrophoben Bereichen wie Lipoproteinen oder Peptiden
  • PS, nicht steril
  • Blaue Prägung auf transparenten, weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Well-Identifizierung
  • Für Festphasenassays mit hydrophoben Molekülen bzw. flüssige Phase mit hydrophilen Molekülen
  • Alternative zu immunoGrade™ Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität ANSI, SLAS
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Hohe Bindungskapazität
Farbe Klar
Produkttyp 96-Well-Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 350 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung lipoGrade
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphase mit hydrophoben Molekülen bzw. Flüssigphase mit hydrophilen Molekülen
Menge 100/Karton