Beschreibung
- Hohe Bindung für Moleküle mit überwiegend hydrophoben Bereichen wie Lipoproteinen oder Peptiden
- PS, nicht steril
- Blaue Prägung auf transparenten, weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Well-Identifizierung
- Für Festphasenassays mit hydrophoben Molekülen bzw. flüssige Phase mit hydrophilen Molekülen
- Alternative zu immunoGrade™ Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | 96-Well-Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 350 μl |
| Mehr anzeigen |