Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ glattwandige Einsatzstreifen
Artikelnummer. 15600657 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
8,0 μm
Artikelbeschreibung:
PC-Membran
PET-Membran
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15600657
Marke: BRAND™ 782940
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
  • Steril
  • glattwandig
  • CellGrade™ plus Oberfläche
  • Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
  • 9 mm
  • Porengrößen der Multimembran: 0.4 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 8.0 μm
  • Anwendungsbereiche: Sekretionsstudien, Co-Kultur, Migrationsstudien, Chemotaxis-Assays
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Porengröße 3,0 μm
    Typ Glattwandige Einsatzstreifen
    Artikelbeschreibung PC-Membran
    Zur Verwendung mit (Geräte) 24-/6-Well BRANDplates™
    Menge 12/Pckg.
    Oberflächenbehandlung cellGrade plus
    Sterilität Steril