Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ glattwandige Einsatzstreifen
Artikelnummer. 15610657 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
8,0 μm
Artikelbeschreibung:
PC-Membran
PET-Membran
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Porengröße Artikelbeschreibung unitSize
15610657 3,0 μm PET-Membran 12 Stück
15640647 0,4 μm PC-Membran 12 Stück
15680647 1,0 μm PC-Membran 12 Stück
15600657 3,0 μm PC-Membran 12 Stück
15620657 8,0 μm PC-Membran 12 Stück
15660647 0,4 μm PET-Membran 12 Stück
15690647 1,0 μm PET-Membran 12 Stück
15630657 8,0 μm PET-Membran 12 Stück
8 options
Artikelnummer. 15610657
Marke: BRAND™ 782950
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
  • Steril
  • glattwandig
  • CellGrade™ plus Oberfläche
  • Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
  • 9 mm
  • Porengrößen der Multimembran: 0.4 μm, 1.0 μm, 3.0 μm, 8.0 μm
  • Anwendungsbereiche: Sekretionsstudien, Co-Kultur, Migrationsstudien, Chemotaxis-Assays
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Porengröße 3,0 μm
    Typ Glattwandige Einsatzstreifen
    Artikelbeschreibung PET-Membran
    Zur Verwendung mit (Geräte) 24-/6-Well BRANDplates™
    Menge 12/Pckg.
    Oberflächenbehandlung cellGrade plus
    Sterilität Steril