Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ glattwandige Einsatzstreifen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
8,0 μm
Artikelbeschreibung:
PC-Membran
PET-Membran
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 8,0 μm |
| Typ | Glattwandige Einsatzstreifen |
| Artikelbeschreibung | PC-Membran |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 24-/6-Well BRANDplates™ |
| Menge | 12/Pckg. |
| Oberflächenbehandlung | cellGrade plus |
| Sterilität | Steril |