Learn More
BRAND™ BRANDplates™ PC-Membran-Einzeleinsätze
Artikelnummer. p-7159981 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Typ:
PC-Membran 0.4 μm
PC-Membran 1.0 μm
PC-Membran 3.0 μm
PC-Membran 8.0 μm
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. 15690607
Marke: BRAND™ 782806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile, einzelne Einsätze
  • Innovative Zellkulturplatten und -einsätze für manuelle und automatisierte Zell- und Gewebekulturen
  • Das BRANDplates™ Einsatzsystem, das gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt wurde, bildet eine innovative Erweiterung des bestehenden Zellkulturspektrums von BRAND
  • Es besteht aus zwei verschiedenen Zellkulturplatten und zwei Versionen von Zellkultureinsätzen, die auch miteinander kombiniert werden können
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Glattwandig
    Typ PC-Membran 0.4 μm
    Zur Verwendung mit (Geräte) 24-/6-Mikrotiterplatten BRANDplates ™
    Höhe (metrisch) 13 mm
    Menge 48