Learn More
BRAND™ BRANDplates™ PC-Membran-Einzeleinsätze
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Typ:
PC-Membran 0.4 μm
PC-Membran 1.0 μm
PC-Membran 3.0 μm
PC-Membran 8.0 μm
Packungsgröße:
48 Stück
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Beschreibung | Glattwandig |
| Typ | PC-Membran 0.4 μm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 24-/6-Mikrotiterplatten BRANDplates ™ |
| Höhe (metrisch) | 13 mm |
| Menge | 48 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering