Learn More
BRAND™ Ventile und Dichtungen für seripettor™ Und seripettor™ Profi
Artikelnummer. 10103792 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Seripettor Flaschenaufsatzspender
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10103792 Seripettor Flaschenaufsatzspender 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10103792 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 6790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.75 €
    24.53 € / 1 Stück
    Sparen 2.22 €
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzventile und Dichtungen zur Verwendung mit seripettor™ Flaschenaufsatzspender.
Füllventilsatz
  • Lieferumfang: 1 x Füllventilkörper, 1 x Füllventil, 1 x Auslassventil und 2 x Dichtungsringe
Dichtungsringe
  • Fünf Stück pro Packung
  • Auch kompatibel mit dem Quiksip™ Flaschenverschluss-Aspirator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ventilgarnitur
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren von Flüssigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Seripettor Flaschenaufsatzspender
Enthält Füllventil, Auslassventil und zwei Dichtungen