Learn More
BRAND™ Accessories for Titrette™ Bottletop Burette: Piston Heads
Artikelnummer. p-4815936 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 ml Flaschenaufsatz-Bürette
Für 25 ml Flaschenaufsatz-Bürette
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10779185
Marke: BRAND™ 707530
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfacher Austausch des Titertte™ Kolbens im Labor.
  • Passend für alle Seriennummern
  • Erhältlich für 10, 25 oder 50 ml Titrette™ Flaschenaufsatz-Büretten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kolbenkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 25 ml Flaschenaufsatz-Bürette