Learn More
BRAND™ Braunglasflaschen mit Sicherheitsbeschichtung
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Gewindeflaschen mit Ethylenacrylatbeschichtung sind für den Schutz lichtempfindlicher Produkte und Proben vorgesehen.
- Aus Kalknatronglas
- Platzsparende quadratische Form
- Höchsttemperatur: 80 °C
- Mit Schraubverschluss aus Polypropylen und Ausgießring aus LDPE
Damit die Beschichtung erhalten bleibt, sollte die Reinigung bei einer Temperatur von maximal 60 °C erfolgen
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 500 ml (16.9 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss, LDPE-Ausgießring |
| Material | Kalknatronglas |
| Betriebstemperatur | 80 °C |
| Sterilität | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mehr anzeigen |