Learn More
BRAND™ Braunglasflaschen mit Sicherheitsbeschichtung
Artikelnummer. p-4389397 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10084221
Marke: BRAND™ 704004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schutz von lichtempfindlichen Produkten und Proben. BrandTech™ Braunglasflaschen mit Sicherheitsbeschichtung sind in platzsparender quadratischer Bauform aus Kalknatronglas gefertigt. Mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen und Ausgießringen aus LDPE.
Die Gewindeflaschen mit Ethylenacrylatbeschichtung sind für den Schutz lichtempfindlicher Produkte und Proben vorgesehen.
  • Aus Kalknatronglas
  • Platzsparende quadratische Form
  • Höchsttemperatur: 80 °C
  • Mit Schraubverschluss aus Polypropylen und Ausgießring aus LDPE
Damit die Beschichtung erhalten bleibt, sollte die Reinigung bei einer Temperatur von maximal 60 °C erfolgen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Enthält Polypropylen-Schraubverschluss, LDPE-Ausgießring
Material Kalknatronglas
Betriebstemperatur 80 °C
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Square
Produkttyp Sicherheitsbeschichtete Flasche
Autoklavierbar Not Autoclavable