Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messkolben der Klasse A aus Glas, USP-zertifiziert
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
Farbe:
Braun
Durchsichtig
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Im Lieferumfang ist ein Glasstopfen mit Tropfspitze enthalten
- Der kontrastierende blaue Emaildruck auf transparenten Kolben sorgt für eine optimale Kombination aus Widerstand und Lesbarkeit
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
- Transparent und braun erhältlich
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | To Contain |
| Zertifizierung/Konformität | USP |
| Verschlussmaterial | Glass |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Glas |
| Fehlergrenze | ±0.05 mL USP |
| Anzahl pro Karton | 2 Pieces |
| Produkttyp | Volumetric Flask |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Mehr anzeigen |