Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messkolben der Klasse A aus Glas, USP-zertifiziert
Unverzichtbar für die Vorbereitung von Verdünnungen und Standardlösungen
Marke:  BRAND™ 36982
70.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21985" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15891148
  • 75.85 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasstopfen mit Tropfspitze im Lieferumfang enthalten
  • Kontrastreicher, blauer Email-Druck auf transparentem Kolben für eine optimale Kombination aus Beständigkeit und Leserlichkeit
  • Lieferbar in allen ISO-Größen von 5 bis 2000 ml
  • In transparent und in bernsteinfarben lieferbar
  • Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit geringem Ausdehnungskoeffizienten
  • Ausgestattet mit Chargennummer und einem begleitenden USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
Spezifikation
USP
500 ml
Klasse A
Durchsichtig
Glas
NS 19/26