Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0,1 - 20 μL, PP, Farblos
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15114907 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Nachfüllpackung
Racks
Spitzenform:
Geringe Retention
Universal
Packungsgröße:
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Spitzenform unitSize
15114907 Nachfüllpackung Universal 960 Stück
15124917 Racks Universal -
15114937 Racks Geringe Retention 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15114907 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732122
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinraumqualität für kontaminationsfreie Analysen. Passt perfekt für die Transferpette™ Mikropipette und viele andere Pipetten. Das Trinkgeldsystem für alle Anforderungen.
Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND bieten zuverlässige Qualität für präzise und anspruchsvolle Analysen. Die Rohstoffe sind frei von DiHEMDA und Oleamid. Die Spitzen werden hergestellt bei BRAND Die Verpackung erfolgt unter kontrollierten Reinraumbedingungen und erfolgt automatisch. Es werden keine Trennmittel oder Entformungshilfsmittel verwendet. BRAND bietet Pipettenspitzen für Volumina ab 0,1 μl bis 10 ml und Filterspitzen für Volumina ab 0,1 μl bis 1250 μl. Sie werden getestet auf BRAND Pipetten und viele Pipetten anderer Hersteller.
  • BRAND Pipettenspitzen und Filterspitzen sowie die zugehörigen TipBoxes sind bei 121 °C autoklavierbar.°C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
  • Sterile Spitzen werden unter zertifizierten Bedingungen hergestellt. BIO-CERT™ Qualität. Sie werden laut [Referenz einfügen] mit Betastrahlung sterilisiert. ISO 11 137 und die AAMI Richtlinien.
  • Der nano-cap™ Die Spitze wurde speziell für den Nanoliterbereich entwickelt und ist daher ideal für molekularbiologische Anwendungen wie die PCR. Es ist 37 mm lang und weist einen Kapillaranstieg auf, der selbst mit bloßem Auge bei 0,1 mm sichtbar ist.μl. Der Kapillarteil der Spitze füllt bequem die Gelkammern von Gelelektrophoresesystemen der meisten Hersteller.
  • Die aufgefangenen Spitzen sind farblos und werden in eine graue Spitzenschale gelegt.
  • Die Artikel sind in folgenden Qualitätsstufen erhältlich: Zertifizierte Life Science Qualität und BIO-CERT™ Qualität der Flüssigkeitshandhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 bis 20 μl
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,45 in.
Länge (metrisch) 3.7 cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Universal
Zur Verwendung mit (Geräte) Transferpette S
Produktlinie Bio-Cert Nano-cap
Material Polypropylen