Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 0,5 bis 20 μl
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Eng
Geringe Retention, Eng
Format:
Box
Gestell
Nachfüllpackung
Verpackung:
Spitzennachfülleinheit, 10 Gestelle x 96 Spitzen
Spitzensatz, 10 Schachteln x 96 Spitzen
TipBox, 10 Kisten mit 96 Teilen
Conditionnement:
960 Stück
Description
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Passend für Pipetten mit Ultra-Mikro/“Kristall”-Spitzen
- Schlanke Bauweise
- Graduierungen bei 2 und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
- Die Spitzen sind farblos und befinden sich in einem grauen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die Probenverluste verursachen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
Spécification
Spécification
| Beschreibung | BIO-CERT™ Liquid Handling Quality |
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 20 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Farblos |
| Gestellfarbe | Grau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,81 in. |
| Länge (metrisch) | 4.6 cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu