Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Sterile Pipettenspitzen, 2 bis 200 μL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10578921 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Box
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format unitSize
10578921 Nachfüllpackung -
15164917 Box 960 Stück
15104927 Racks 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578921 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.19 €
    79.60 € / 960 Stück
    Sparen 28.59 €
    26% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für hochwertige Mikropipetten und geeignet für verschiedene Anwendungen. BRAND™ 2 bis 200 μL sterile Pipettenspitzen gewährleisten präzises und effizientes Pipettieren. Die Spitzen werden in Reinräumen hergestellt, sind frei von Verunreinigungen und umweltfreundlich.
  • Entwickelt, um zu passen Transferpette™ Reihe von Mikropipetten
  • Kompatibilität mit anderen Mikropipetten verschiedener Hersteller getestet.
  • Hergestellt und verpackt unter zertifizierten Reinraumbedingungen gemäß ISO 14644-1, Klasse 7 und 8
  • Hergestellt aus hochwertigen, reinen Rohstoffen, frei von DiHEMDA und Oleamid
  • Im Produktionsprozess werden keine Trennmittel wie Stearate und Erucamid verwendet.
  • Palettiert BIO-CERT™ Hochwertige Spitzen sind garantiert frei von DNA, DNase und RNase. ATP und Endotoxine
  • Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall
  • Abschlussfeiern zum 20. und 100. Jahrestag μL für schnelle Volumenprüfung
  • In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
  • Die getrockneten Triebspitzen sind farblos und werden in gelbe Spitzenschalen gelegt.
  • Die TipBoxes bestehen zu 100 % aus PP und sind vollständig recycelbar.
  • Das TipRack-Nachfüllsystem reduziert den Abfall im Vergleich zur TipBox um mehr als 20 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BIO-CERT™ Qualität der Flüssigkeitshandhabung
Volumen (metrisch) 2 bis 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Gestellfarbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,97 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten
Sterilisationsmethode Betastrahlung
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Standard
Verpackung TipRack
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Graduierungen 20, 100 μL