Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Sterile Pipettenspitzen, 2 bis 200 μL
Artikelnummer. 15164917 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Box
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15164917 Box 960 Stück
10578921 Nachfüllpackung -
15104927 Racks 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15164917 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.15 €
    83.55 € / 960 Stück
    Sparen 23.60 €
    22% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für hochwertige Mikropipetten und geeignet für verschiedene Anwendungen. BRAND™ 2 bis 200 μL sterile Pipettenspitzen gewährleisten präzises und effizientes Pipettieren. Die Spitzen werden in Reinräumen hergestellt, sind frei von Verunreinigungen und umweltfreundlich.
  • Entwickelt, um zu passen Transferpette™ Reihe von Mikropipetten
  • Kompatibilität mit anderen Mikropipetten verschiedener Hersteller getestet.
  • Hergestellt und verpackt unter zertifizierten Reinraumbedingungen gemäß ISO 14644-1, Klasse 7 und 8
  • Hergestellt aus hochwertigen, reinen Rohstoffen, frei von DiHEMDA und Oleamid
  • Im Produktionsprozess werden keine Trennmittel wie Stearate und Erucamid verwendet.
  • Palettiert BIO-CERT™ Hochwertige Spitzen sind garantiert frei von DNA, DNase und RNase. ATP und Endotoxine
  • Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall
  • Abschlussfeiern zum 20. und 100. Jahrestag μL für schnelle Volumenprüfung
  • In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
  • Die getrockneten Triebspitzen sind farblos und werden in gelbe Spitzenschalen gelegt.
  • Die TipBoxes bestehen zu 100 % aus PP und sind vollständig recycelbar.
  • Das TipRack-Nachfüllsystem reduziert den Abfall im Vergleich zur TipBox um mehr als 20 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BIO-CERT™ Qualität der Flüssigkeitshandhabung
Volumen (metrisch) 2 bis 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Gestellfarbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,97 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten
Sterilisationsmethode Betastrahlung
Format Box
Spitzenform Standard
Verpackung TipBox
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Graduierungen 20, 100 μL