Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 μL
Artikelnummer. 15174917 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spitzenform:
Geringe Retention
Standard
Format:
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
960 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spitzenform Format Packungsgröße
15174917 Standard Racks 960 Stück
15154907 Standard Nachfüllpackung 960 Stück
15154937 Geringe Retention Racks 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15174917 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 €
    83.55 € / 960 Stück
    Sparen 27.45 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus hochreinem, Oleamid- und von DiHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Pipettenspitzen mit 5 bis 300 μl sind steril und frei von biologischen Schadstoffen, DNA, RNase, ATP und Endotoxin. Dünnwandig für hohe Transparenz.
Für praktisch alle Pipetten mit gelber Farbcodierung verwendbar.
  • Das hochreine Polypropylen ist oleamid- und diHEMDA-frei
  • Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
  • Für das Rückwärtspipettieren, das Waschen von Platten und die Arbeit mit Mehrkanalpipetten
  • Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall
  • Abschlussfeiern bei 50, 100 und 300 μL bietet eine schnelle Volumenbewertung
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
  • In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
  • Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem grün gefärbten Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
  • Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
  • Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die zu Probenverlusten führen können
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Die Spitzen können bei 121 °C (2 bar) °autoklaviert werden, ohne dass die Eigenschaften der geringen Retention beeinträchtigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung BIO-CERT™ Qualität der Flüssigkeitshandhabung
Volumen (metrisch) 5 bis 300 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Gestellfarbe Grün
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2.08 in.
Länge (metrisch) 5,3cm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Life Science Quality, BIO-CERT Liquid Handling Quality, sterilisiert mit Beta-Strahlung gemäß ISO 11137 und den AAMI Richtlinien, autoklavierbar bei 121 °C (2bar) gemäß DIN EN 285
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten und Arbeiten mit Mehrkanalpipetten, hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen
Sterilisationsmethode Beta-Strahlung
Format Racks
Spitzenform Standard
Verpackung TipBox
Menge 960 Stücke (10 Nachfüllungen, je 96)
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Skala Ja
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Fit for Purpose Steril und PCR-fähig
Graduierungen 50, 100, 300 μl