Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Filterspitzen, 50 bis 1000 μl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4709787 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Geringe Retention
Universal
Verpackung:
Spitzennachfülleinheit, 10 Platten mit je 96 Stück
TipBox, 10 Kisten mit 96 Teilen
TipStack, 10 Gestelle mit 96 Stück und zwei Boxen
Packungsgröße:
960 Stück
Artikelnummer. 15164907
Marke: BRAND™ 732132
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™ sind steril und frei von biologischen Schadstoffen. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall. Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
  • Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
  • Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
  • Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
  • Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 to 1000 μL
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Länge (metrisch) 7cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Nachfüllpackung
Spitzenform Universal
Verpackung Spitzennachfülleinheit, 10 Platten mit je 96 Stück
Skala Ja
Produktlinie Bio-Cert
Material Polypropylen
Graduierungen 250, 500, 1000 μl