Learn More
BRAND™ Mattenabdeckungen für Tiefbrunnenplatten
Artikelnummer. 10089920 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-Well DeepWell Platte, 0,3 ml
96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml
96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml
Mikrotiterplatte, 1,1 ml
Mikrotiterplatte, 2,2 ml
Packungsgröße:
24 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plate Compatibility unitSize
10089920 Mikrotiterplatte, 1,1 ml 24 Stück
10315621 Mikrotiterplatte, 2,2 ml 24 Stück
10655903 384-Well DeepWell Platte, 0,3 ml 50 Stück
10585863 96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml 50 Stück
11613149 96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10089920 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 701360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.79 €
    82.20 € / 24 Stück
    Sparen 15.59 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet eine effektive Abdichtung jedes Bohrlochs.
  • Ideal für die kurzfristige Lagerung
  • Schützt Proben und reduziert die Verdunstung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien: Polyethylen, Silikon, EVA oder TPE
  • Wiederverwendbar und autoklavierbar (außer für EVA Matten)
  • EVA Matten können mit Ethanol gereinigt werden.
  • Dichtungsmatten verringern das Arbeitsvolumen jedes Bohrlochs
  • Zur Verwendung mit 96- und 364-Well-Tiefbrunnenplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 24
Format ANSI/SLAS
Vorgeschlitzt Nein
Produkttyp Abdeckmatte
Haftmittel Keine
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Nein
Durchstechbar Nein
Plate Compatibility Mikrotiterplatte, 1,1 ml