Learn More
BRAND™ Mattenabdeckungen für Tiefbrunnenplatten
Artikelnummer. 11613149 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-Well DeepWell Platte, 0,3 ml
96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml
96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml
Mikrotiterplatte, 1,1 ml
Mikrotiterplatte, 2,2 ml
Packungsgröße:
24 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Plate Compatibility Packungsgröße
11613149 96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml 50 Stück
10089920 Mikrotiterplatte, 1,1 ml 24 Stück
10315621 Mikrotiterplatte, 2,2 ml 24 Stück
10655903 384-Well DeepWell Platte, 0,3 ml 50 Stück
10585863 96-Well DeepWell Platte, 0,5 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11613149 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 701368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 €
    269.90 € / 50 Stück
    Sparen 40.10 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleistet eine effektive Abdichtung jedes Bohrlochs.
  • Ideal für die kurzfristige Lagerung
  • Schützt Proben und reduziert die Verdunstung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien: Polyethylen, Silikon, EVA oder TPE
  • Wiederverwendbar und autoklavierbar (außer für EVA Matten)
  • EVA Matten können mit Ethanol gereinigt werden.
  • Dichtungsmatten verringern das Arbeitsvolumen jedes Bohrlochs
  • Zur Verwendung mit 96- und 364-Well-Tiefbrunnenplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Solvent Or Alcohol Resistant Kein Widerstand
Material TPE
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Packung 50
Format ANSI/SLAS
Vorgeschlitzt Nein
Produkttyp Abdeckmatte
Haftmittel Keine
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Nein
Durchstechbar Nein
Temperaturbereich (metrisch) Auf -80 °C
Wellform Rund
Plate Compatibility 96-Well DeepWell Platte, 1,2 ml