Learn More
BRAND™ Deep-well Platten
Artikelnummer. 17881242 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
0,3 mL
0,5 mL
1 ml
1,1 mL
1,2 ml
1,2 mL
2,2 mL
Format:
Erhöhte Wells
Standard
Wellform:
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Rund
Runder Boden (U-Well)
Profil:
Niedriges Profil
Standard
U-Boden
Packungsgröße:
1 Packung
24 Stück
32 Stück
48 Stück
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Well Format Wellform Profil Packungsgröße
17881242 2,2 mL Standard Quadratisch, konischer Boden (V-Well) Standard 50 Stück
10680763 0,5 mL Standard Runder Boden (U-Well) U-Boden 48 Stück
10060072 1,1 mL Standard Runder Boden (U-Well) U-Boden 32 Stück
10538971 1,1 mL Standard Rund U-Boden 24 Stück
10089910 2,2 mL Standard Quadratisch, runder Boden (U-Well) U-Boden 24 Stück
17871242 1 ml Standard Quadratisch, runder Boden (U-Well) Niedriges Profil 50 Stück
10688819 1,2 ml Standard Runder Boden (U-Well) U-Boden 50 Stück
10493002 0,3 mL Standard Quadratisch, konischer Boden (V-Well) U-Boden 48 Stück
15613987 1,2 mL Erhöhte Wells Rund U-Boden 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17881242 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 701348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.51 €
    223.60 € / 50 Stück
    Sparen 67.91 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lässt sich nahtlos in Mehrkanalsysteme und Automatisierungs-Workflows integrieren.
BRAND™ Deep-Well-Platten sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert, darunter Probenlagerung, Hochdurchsatz-Screening (HTS), Zell- und Gewebekultur, serielle Verdünnungen und Reagenzientransfers. Die meisten Platten werden aus hochwertigem Polypropylen-Neuware hergestellt, wobei es auch eine hochtransparente Polystyrol-Variante für Anwendungen gibt, die optische Klarheit erfordern.
  • Erhältlich in 96- und 384-Well-Formaten
  • Hergestellt aus hochwertigem, neuem Polypropylen oder Polystyrol
  • BIO-CERT™ PCR-Qualität ist frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und Pyrogenen.
  • Polypropylenplatten sind autoklavierbar, chemikalienbeständig und für die Lagerung bis zu -80 °C (-112 °F) °geeignet.
  • Die Polystyrolplatte bietet eine ausgezeichnete Transparenz und eignet sich für die Lagerung bis zu -20 °C (-4 °F).
  • ANSI/SLAS 1- und 4-konform für Kompatibilität mit automatisierten Systemen
  • Alphanumerische Well-Beschriftung und stapelbares Design für effiziente Organisation
  • Eingekerbte Ecken gewährleisten die korrekte Ausrichtung in robotischen und automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen.
  • Kompatibel mit Dichtungsmatten oder Klebefolien zur Minimierung von Verdunstung und Kontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS-zertifizierte Qualität im Bereich Life Science BIO-CERT PCR-Qualität
Format Standard
Beschreibung 96-Well-Tiefbrunnenplatte, PP, V-Boden, quadratische Wellform, geeignet für KingFisher™, 2,2 ml
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Tiefbrunnenplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 2,2 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Profil Standard
Länge (metrisch) 47 cm
Breite (metrisch) 47 cm
Höhe (metrisch) 18 cm
Fit for Purpose PCR-fähig