Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10554584 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Verpackung:
1/Packung, 50/Karton
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10554584
Marke: BRAND™ 781968
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
  • Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
  • Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 106
  • Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
  • DNA-, DNase- und RNase-frei
  • Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
  • Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, DIN EN ISO 10993
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Carboxyl- und Hydroxylgruppen
Farbe Schwarz
Produkttyp 96-well microplate
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 350 μL
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung cellGrade
Gesamtvolumen (metrisch) Well 350 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung adhärenter Zelllinien
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung