Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10438623 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Rund
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10438623
Marke: BRAND™ 781727
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Eine hervorragende Wahl für die meisten Standard-ELISA und Festphasen-Immunoassays
  • Optimiert für die immobilisierung von IgG
  • Hohe Bindungskapazität für Moleküle mit gemischten hydrophoben und hydrophilen Regionen
  • Entwickelt zur Minimierung von Kreuzkontaminationen
  • Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung auf Standardplatten
  • Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Gesamtvolumen (metrisch) Well 330 μl
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die meisten Standard-ELISAs sowie Festphasen-Immunassays
Menge 100/Cs.