Learn More
BRAND™ 96-Well-Mikrotiterplatten ohne Rand, BIO-CERT™ PCR-Qualität, Standardprofil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15673997 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15673997 Klar 50 Stück
15311581 Weiß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15673997 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.23 €
    186.40 € / 50 Stück
    Sparen 89.83 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimiert für zuverlässige und präzise Ergebnisse in einem breiten Spektrum von PCR-Anwendungen.
BRAND™ PCR-Produkte liefern hervorragende, reproduzierbare Ergebnisse für ein breites Spektrum an PCR- und qPCR-Anwendungen. Diese Produkte werden aus hochwertigen Neuware-Harzen hergestellt und sind frei von Schmierstoffen, chemischen Zusätzen, DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • Außergewöhnliche Qualität und Reinheit
    • BIO-CERT™ Die PCR-Qualität gewährleistet, dass die Platten frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren sind.
    • Frei von Verunreinigungen, die Reagenzien und Proben beeinträchtigen könnten.
    • Extrem glatte Gefäßinnenwände minimieren die Bindung von Enzymen an Nukleinsäuren.
  • Präzisions-Wärmeleistung
    • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten einen konsistenten und präzisen Wärmetransfer für zuverlässige Ergebnisse.
    • Entwickelt für eine schnelle und präzise Wärmeübertragung, wodurch die Zykluszeiten verkürzt werden.
  • Breite Kompatibilität
    • Platten ohne Rand sind sehr flexibel und mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
    • Weiße PCR-Platten, die mit Titandioxid ( TiO₂ ) verstärkt sind, optimieren die Fluoreszenzsignalreflexion und werden für qPCR-Anwendungen empfohlen.
  • Benutzerfreundliche Funktionen
    • Blaue alphanumerische Codierung zur einfachen Probenidentifizierung
    • Wellränder sind so konstruiert, dass sie Kreuzkontaminationen verhindern und mit maßgeschneiderten Matten eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Bindungseigenschaft Unbehandelt
Zertifizierung/Konformität DNA-, DNase- und RNase-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 10 Beutel mit je 5
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp PCR-96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Ausführung des Rahmens Ohne Rahmen
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,20 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) qPCR
Enthält Nur Platten
Anzahl pro Packung 50
Profil Standard
RNase-frei Ja