Beschreibung
- Einfaches Anbringen auf Platten und Entfernen ohne teures Werkzeug.
- Das Auftragen mit einem Hartgummiroller gewährleistet eine sichere und gleichmäßige Verteilung des Films auf der Platte.
- Versiegelungsfilme sind in verschiedenen Materialien lieferbar, die besonders für die Aufbewahrung, Immuno-Assays oder Zell- und Gewebekulturen geeignet sind:
- Polyethylen
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- Polypropylen
- Vinyl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Hochtransparent |
| Material | Polyester |
| Anzahl pro Packung | 100 Blätter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Echtzeit-PCR |
| Produkttyp | Verschlussfolie |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40°C to +110°C |