Learn More
BRAND™ Deepwell-Platten, Versiegelungsfolien
Artikelnummer. 11673119 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Polyester
Polypropylen
Polypropylen/Polyethylen
Rayon
Vinyl
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Automatisierung
ELISA, Echtzeit-PCR
ELISA, PCR
Kühllagerung
Lagerung
Lagerung, Fluoreszenzmessungen
Lumineszenzmessungen
Zell-/Gewebekultur
Anzahl pro Packung:
100
100 Blätter
50 Blätter
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Zur Verwendung mit (Anwendung) Anzahl pro Packung Packungsgröße
11673119 Polypropylen Lagerung 100 Blätter 100 Stück
10655861 Polyester ELISA, PCR 100 Blätter 100 Stück
10135371 Rayon Zell-/Gewebekultur 100 Blätter 100 Stück
10767564 Polyester ELISA, Echtzeit-PCR 100 Blätter 100 Stück
10182962 Aluminium Kühllagerung 100 Blätter 100 Stück
10599892 Rayon Zell-/Gewebekultur 50 Blätter 50 Stück
10135623 Polypropylen/Polyethylen Automatisierung 50 Blätter 50 Stück
10185763 Vinyl Lagerung, Fluoreszenzmessungen 50 Blätter 50 Stück
10145813 Vinyl Lumineszenzmessungen 50 Blätter 50 Stück
15660499 Vinyl Automatisierung 100 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11673119 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 701367
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sichere Abdichtung von Multiwellplatten. Die selbstklebende Dichtungsfolie für Mikrotiterplatten kann direkt auf die Platten geklebt und ohne teure Ausrüstung wieder entfernt werden. Sie kann auch mit einer harten Gummirolle aufgeklebt werden, um eine sichere und gleichmäßige Befestigung der Folie an der Platte zu gewährleisten.
  • Einfaches Anbringen auf Platten und Entfernen ohne teures Werkzeug.
  • Das Auftragen mit einem Hartgummiroller gewährleistet eine sichere und gleichmäßige Verteilung des Films auf der Platte.
  • Versiegelungsfilme sind in verschiedenen Materialien lieferbar, die besonders für die Aufbewahrung, Immuno-Assays oder Zell- und Gewebekulturen geeignet sind:
    • Polyethylen
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • Polypropylen
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung DMSO-resistent
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Packung 100 Blätter
Verdunstungsbarriere Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Vorgeschlitzt Nein
Produkttyp Verschlussfolie
Haftmittel Druckempfindlich
Durchstechbar Nein
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +120 °C