Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0,5 bis 20 μL
Artikelnummer. 15114897 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
Großpackung
Spitzensatz, 2 x 5 Nachfülleinheiten mit je 96 Stück
TipBox
TipBox, 5 Boxen, je 96
TipRack
Menge:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Gefiltert:
Nicht gefiltert
Spitzenform:
Eng
Geringe Retention, Eng
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
960 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Menge Gefiltert Spitzenform Packungsgröße
15114897 Großpackung 10,000/Pk. Nicht gefiltert Eng 1000 Stück
15164887 Großpackung 1000/Pk. Nicht gefiltert Eng 1000 Stück
15104907 TipRack 960/Pk. Nicht gefiltert Eng 960 Stück
15184907 TipBox 480/Pk. Nicht gefiltert Eng 480 Stück
15174927 TipBox, 5 Boxen, je 96 480/Pk. - Geringe Retention, Eng 480 Stück
15194917 Spitzensatz, 2 x 5 Nachfülleinheiten mit je 96 Stück 960/Pk. - Eng 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15114897 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 732024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.75 €
    29.10 € / 1000 Stück
    Sparen 12.65 €
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. Pipettenspitzen von 0,5 bis 20 μµm ermöglichen das Pipettieren in Mikrozentrifugenröhrchen und Mikrotiterplatten, ohne die Wände zu berühren. Die Skala mit den μMarkierungen 2 L und μ10 L ermöglicht eine schnelle Volumenabschätzung.
  • Das nicht-sterile, hochreine Polypropylen ist frei von Oleamid und DiHEMDA.
  • Abstufungen mit der Markierung 2 μL und 10 μL ermöglicht eine schnelle Volumenbewertung.
  • Die schlanke Bauweise ermöglicht das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ohne die Wände zu berühren.
  • Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
  • Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellstapel-Formaten.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens.
  • Die so erzeugte homogene, fehlerfreie Oberfläche hat nur eine geringe Oberflächenspannung.
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien.
  • Für biologische Proben, die Detergenzien enthalten, wie zum Beispiel Triton™ X-100 Sicherheitsdatenblätter, Tween usw.
  • Hohe chemische Beständigkeit.
  • Die Spitzen können bei 121 °C (2 °bar) autoklaviert werden, ohne dass die Materialeigenschaften beeinträchtigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Life Science Qualität
Volumen (metrisch) 0,5 bis 20 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,8 in.
Länge (metrisch) 46 mm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten, Arbeiten mit Mehrkanalpipetten
Format Großpackung
Spitzenform Eng
Verpackung Großpackung
Menge 10,000/Pk.
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universalformat-Ultramikro
Skala Ja
Material Polypropylen
Fit for Purpose PCR-fähig
Graduierungen 2, 10 μL