Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 ul
Aus hochreinem, oleamid- und diHEMDA-freiem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen, 0.5 bis 20 μl, ermöglichen das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten ohne Berührung der Wände. Graduierungen bei 2 μl und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung. Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
Marke: BRAND™ 732244
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
- Das nicht-sterile, hochreine Polypropylen ist frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Graduierungen bei2 und 10 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
- Die schlanke Bauweise ermöglicht das Pipettieren in Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ohne die Wände zu berühren.
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention.
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen Gestellstapel-Formaten.
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens.
- Die so erzeugte homogene, fehlerfreie Oberfläche hat nur eine geringe Oberflächenspannung.
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien.
- Für biologische Proben, die Reinigungsmittel wie Triton™ X-100, SDS, Tween usw. enthalten
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.
Spezifikation
0.5 bis 20 μl | |
Farblos | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Universal | |
Yes | |
2 und 10 μl |
Nicht steril | |
Autoclavable | |
Nachfüllpackung | |
TipStack, 2 x 5 refills, 96 each | |
PP (Polypropylen) |