Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 20 und 100 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- In umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Formaten
- Farblos und in einem gelb gefärbten Spitzentablett platziert
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Die so erzeugte homogene, fehlerfreie Oberfläche hat eine geringe Oberflächenspannung.
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Reinigungsmittel wie Triton™ X-100, SDS, Tween usw. enthalten
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C (2 bar) autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 2 bis 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen, schnelles Ablesen des Volumens |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention |
| Verpackung | PK von 480 |
| Skala | Yes |
| Mehr anzeigen |