Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 ul
Artikelnummer. 15104937 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Geringe Retention
Universal
Format:
Bulk
Nachfüllpackung
Racks
Verpackung:
Großpackung, 10.000 Stück
Großpackung, 1000 Stück
Spitzennachfülleinheit, 10 Gestelle mit je 96 Stück
Spitzenschachtel, 5 Schachteln mit 96 Stück
Packungsgröße:
1000 Stück
480 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15104937
Marke: BRAND™ 732310
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für praktisch alle Pipetten mit gelbem Farbcode geeignet. Pipettenspitzen, 5 bis 300 μl werden aus Oleamid- und diHEMDA-freiem hochreinem Polypropylen hergestellt und sind in Standardausführung oder mit besonders geringer Retention erhältlich. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall. Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Für nahezu alle Pipetten mit gelber Farbcodierung.
  • Das hochreine Polypropylen ist oleamid- und diHEMDA-frei
  • Nicht steril
  • Alle ungeöffneten Verpackungen sind DNA-, RNase-, ATP- und Endotoxin-frei
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichtes Auswerfen und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
  • Erhältlich als Standardversion oder mit extrem geringer Retention
  • Entweder lose verpackt erhältlich oder im praktischen, kostengünstigen Gestellformat,
  • Die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das grüne Spitzentablett gesteckt
Spitzen mit extrem geringer Retention
  • Herstellung in einem besonderen, patentierten physiochemischen Verfahren
  • Die homogene, einwandfreie Oberfläche gewährleistet eine geringe Oberflächenspannung und minimiert die Probenretention
  • So lassen sich ein Probenverlust vermeiden und eine bedeutend höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien erreichen
  • Für biologische Proben mit Proteinen, Nukleinsäuren, Reinigungsmitteln und anderen heiklen Flüssigkeiten, die den Probenverlust erhöhen können
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Spitzen sind bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar, ohne die geringe Retentionseigenschaft zu beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 to 300 μL
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 2.08 in.
Länge (metrisch) 5.3cm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) High translucency, easy ejection and low waste, quick volume check
Format Racks
Spitzenform Geringe Retention
Verpackung Spitzenschachtel, 5 Schachteln mit 96 Stück
Einwegprodukt Limited-use
Skala Yes
Material Polypropylen
Graduierungen 50, 100, 300 μl