Learn More
BRAND™ BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul: Ultra-Low Retention
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4901784 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10 μl
50 bis 1000 μl
Graduierungen:
2, 10 μl
250, 500, 1000 μl
Packungsgröße:
480 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 15184927
Marke: BRAND™ 732312
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spitzen mit extrem niedriger Retention für routinemäßiges Pipettieren in Labors und Forschungsumgebungen
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Nicht steril
  • Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
  • In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
  • Die Spitzen sind farblos und befinden sich in einem blauen Spitzentablett
  • Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
  • Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Retention
  • So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
  • Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel oder andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.5 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung
Format Racks
Spitzenform Geringe Retention
Skala Yes
Material Polypropylen
Graduierungen 2, 10 μl