Learn More
BRAND™ QuikSip BT-Aspirator inkl. cell-culture Flaschenaufsatz-Absaugegerät
Praktisch zur Entfernung von Überständen, Zellkulturmedien und anderen Flüssigkeiten aus Schalen, Kolben, Zentrifugationsröhrchen und mehr
Marke: BRAND™ 4723150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Benötigt keine externe Vakuumquelle, was einen einfachen Transport ermöglicht.
- Jeder Kolbenhub saugt bis zu 25 ml an.
- Der einzigartige Daumenregler ist mit Einweg-Pipettenspitzen, Mikropipetten und Pasteur-Glaspipetten kompatibel.
- Alle benetzten Teile sind autoklavierbar, und sterile Kolben/Zylinder sind für sterile Anwendungen erhältlich.
- 45-mm-Gewinde mit Adaptern für 33-mm- und S40 Flaschen
- Andere Gewindeadapter sind verfügbar.
- Entnahmeröhrchen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Saugspitze | |
25 ml | |
59 °F bis 104 °F | |
0.84 oz. |
Autoklavierbar | |
QuikSip™ Regler mit 200 cm-Silikonschläuchen, Kassette mit Ersatzkolben/-zylinder, Adapter mit 45/33 mm- und 45/38 mm-Gewinde aus Polypropylen, Bedienungsanleitung | |
15° bis 40 °C | |
1 Jahr |