Learn More
BRAND™ seripettor™ Ersatzkartuschen für Flaschenaufsatzdispenser
Artikelnummer. 10693392 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 ml
2 ml
5 bis 25 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
3 Stück
5 Stück
7 Stück
Artikelnummer. 10693392
Marke: BRAND™ 704508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzkartuschen für seripettor™ und seripettor™ pro sowie QuickSip Flaschenaufsatzspender
  • Steril oder nicht steril
  • Für die Verwendung mit seripettor™ , seripettor™ pro und QuikSip Flaschenaufsatzspender
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispensierkartusche
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Volumen (metrisch) 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Seripettor™ / Seripettor™ Pro/QuikSip
Menge 5/Packung
Sterilität Steril
Anzahl pro Packung 5/Pk.