Learn More
BRAND™ seripettor™ Ersatzkartuschen für Flaschenaufsatzdispenser
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
25 ml
2 ml
5 bis 25 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
3 Stück
5 Stück
7 Stück
Beschreibung
- Steril oder nicht steril
- Für die Verwendung mit seripettor™ , seripettor™ pro und QuikSip Flaschenaufsatzspender
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispensierkartusche |
| Material | Polyethylen, Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Seripettor™ / Seripettor™ Pro/QuikSip |
| Sterilität | Unsteril |