Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit niedrigem Profil und Stehrand
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
334.00 € - 341.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Wells | 96 |
DNase-frei | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15328496
|
BRAND™
781377 |
Durchsichtig |
334.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15634007
|
BRAND™
781378 |
Weiß |
341.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
- Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich BIORAD™ CFX 96, Agilent AriaMx, Amersham, Beckman™ CEQ, PEQLAB™, Techne™ TC-412, PCRmax, Flexi, und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
- Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
50 | |
Ja |
8 x 12 | |
96 | |
qPCR | |
Niedrige Höhe |