Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Pipetten
Artikelnummer. 10222511 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
500 μl
1000 μ l
5 ml
10 ml
Farbe:
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schritten:
1 μl
0.01 ml
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10222511
Marke: BRAND™ 702812
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Eine Spitze und eine Dichtung; Ersatzdichtungen und -spitzen sind erhältlich.
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Transferpettor™ Pipetten verwenden eng befestigte Kolben mit Dichtung im Direktkontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind. Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden.
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Flüssigkeiten müssen mit Polypropylen und Polyethylen hoher Dichte kompatibel sein. Die vier farbcodierten Modelle decken einen Bereich von 100 μl bis 10 ml ab.
  • Der eng anliegende Kolben mit Dichtung ist in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, sodass die Ergebnisse reproduzierbar sind
  • Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden
  • Genauigkeit: ≤ ± 0.5 %
  • Reproduzierbarkeit: ≤ 0.2 %
  • Maximaler Dampfdruck: 500 Millibar
  • Maximale Viskosität: 20,000 cSt (mm2/s)
  • Maximale Dichte: 13.6 g/cm3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ≤± 0.5 %
Kompatible Spitzen Transferpettor Tips, 2000-10,000 μL
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Orange
Material Polypropylene
Anzahl Kanäle 1
Typ Direktverdrängungspipette
Volumen (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeiten wie konzentrierte Proteinlösungen, Öle, Fette, Harze, Glycerin, Medien mit hohem Dampfdruck, Alkohol, Aceton und Kohlenwasserstoffe
Enthält Eine Spitze und ein Verschluss
Schritten 0.01 ml
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 % oder weniger
Gewährleistung 1 Jahr