Beschreibung
Beinhaltet
Eine Spitze und eine Dichtung; Ersatzdichtungen und -spitzen sind erhältlich.
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Flüssigkeiten müssen mit Polypropylen und Polyethylen hoher Dichte kompatibel sein. Die vier farbcodierten Modelle decken einen Bereich von 100 μl bis 10 ml ab.
- Der eng anliegende Kolben mit Dichtung ist in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, sodass die Ergebnisse reproduzierbar sind
- Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden
- Genauigkeit: ≤ ± 0.5 %
- Reproduzierbarkeit: ≤ 0.2 %
- Maximaler Dampfdruck: 500 Millibar
- Maximale Viskosität: 20,000 cSt (mm2/s)
- Maximale Dichte: 13.6 g/cm3
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤± 0.5 % |
| Kompatible Spitzen | Transferpettor Tips, 100-500 μL |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Material | Polypropylene |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Typ | Direktverdrängungspipette |
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten wie konzentrierte Proteinlösungen, Öle, Fette, Harze, Glycerin, Medien mit hohem Dampfdruck, Alkohol, Aceton und Kohlenwasserstoffe |
| Enthält | Eine Spitze und ein Verschluss |
| Mehr anzeigen |