Learn More
BRAND™ 96-Well PCR-Platten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10696095 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Enthält:
Halbrahmen
Ohne Stehrand
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10696095
Marke: BRAND™ 781357
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell für die Optimierung von Ergebnissen bei der Durchführung quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR) entwickelt
Weiße PCR-Streifen und -Platten bieten deutlich bessere Ergebnisse bei der Analyse von Fluoreszenzsignalen und folglich bei der Quantifizierung replizierter DNA
  • DNase-, DNA- und RNase-frei
  • Glatte Oberflächen zur Optimierung der Auswahl des Fluoreszenzsignals
  • Geeignet für die Verwendung in üblichen Thermocyclern
  • Extradünne Wandmaße für optimale Wärmeübertragung und kurze Zykluszeiten
  • Hergestellt unter den modernsten Reinraumbedingungen
  • Einheitlich gefärbt mit Titandioxid (TiO2)
  • Blau geprägte alphanumerische Codierung und Design mit abgeschnittenen Ecken zur Erleichterung der Orientierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Bindungseigenschaft Untreated
Zertifizierung/Konformität DNA, DNase, RNase-free
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoclavable
Verpackung Bagged
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp qPCR 96-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermal Cyclers
Ausführung des Rahmens Semi-skirted
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 0.20 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Non-treated
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0,2 ml
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Optimierung der Ergebnisse bei der Durchführung quantitativer RT-PCR
Enthält Halbrahmen
Anzahl pro Packung 50/Pk.
Profil Standard
RNase-frei Yes