Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. p-4830986 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10082253 Klar 50 Stück
10296803 Weiß 50 Stück
10164093 Schwarz 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10082253 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781740
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimierte Immunassay-Platte für die Immobilisierung von IgG
  • Hohe Bindung für Moleküle mit gemischten hydrophilen und hydrophoben Bereichen
  • Oberflächenauswahl für die meisten Standard-ELISAs
  • Für Festphasenimmunoassays
  • PS, nicht steril
  • In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Klar
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 100 μl
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung ImmunoGrade
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Immobilisierung von IgG, Festphasenimmunoassays
Menge 50/Karton