Beschreibung
- Hohe Bindung für Moleküle mit gemischten hydrophilen und hydrophoben Bereichen
- Oberflächenauswahl für die meisten Standard-ELISAs
- Für Festphasenimmunoassays
- PS, nicht steril
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 100 μL |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | immunoGrade |
| Mehr anzeigen |