Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10072103 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Volumen (metrisch) Well:
0,1 mL
0,12 mL
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10072103
Marke: BRAND™ 781627
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht behandelte Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
  • Nicht behandelte PS-Oberfläche
  • Mittelstark bindend, nicht steril
  • Standardplatte für die meisten Anwendungen
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht zytoxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 0,12 mL
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für homogene Assays, Screenings, Aufbewahrung
Menge 50/Karton