Beschreibung
- Nicht behandelte PS-Oberfläche
- Mittelstark bindend, nicht steril
- Standardplatte für die meisten Anwendungen
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht zytoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 0,1 mL |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Mehr anzeigen |