Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 1536-Well-Mikrotiterplatten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Unbehandelte PS-Oberfläche
- Mittlere Bindung
- Sterilisiert durch Beta-Strahlung
- Sterile Platte für die meisten Anwendungen
- Mit Deckel
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, AAMI |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 32 x 48 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |