Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 1536-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. p-4830865 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10688463
Marke: BRAND™ 781700
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unbehandelt sterile Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
  • Unbehandelte PS-Oberfläche
  • Mittlere Bindung
  • Sterilisiert durch Beta-Strahlung
  • Sterile Platte für die meisten Anwendungen
  • Mit Deckel
  • In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, AAMI
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 32 x 48
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 1536
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterile Anwendungen, bakteriologische Assays
Menge 50/Cs.