Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 384-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10721544 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Weiß
Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Volumen (metrisch) Well:
0,1 mL
0,12 mL
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Volumen (metrisch) Well Packungsgröße
10721544 Klar 0,1 mL 50 Stück
10153663 Weiß 0,1 mL 50 Stück
10617903 Schwarz 0,1 mL 50 Stück
10427493 Weiß, Klar durchsichtiger Boden 0,12 mL 50 Stück
10774034 Schwarz, Klar durchsichtiger Boden 0,12 mL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10721544 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 781680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00 €
    265.40 € / 50 Stück
    Sparen 82.60 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unbehandelt sterile Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
  • Nicht behandelte PS-Oberfläche
  • Mittlere Bindung
  • Sterilisiert durch Beta-Strahlung
  • Sterile Platte für die meisten Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 16 x 24
Farbe Klar
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 0,1 mL
Anzahl Wells 384
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboraufgaben wie homogene Assays, Screening und Lagerung
Menge 50/Karton