Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 10479183 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Wellform:
Abgerundet quadratisch
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10479183
Marke: BRAND™ 781668
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unbehandelte sterile Mikrotiterplatten für verschiedene Anwendungen
  • PS-Oberfläche
  • Mittlere Bindung
  • Sterilisiert durch Beta-Strahlung
  • Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
  • Transparenter Boden ist in F-Form erhältlich
  • Mit Deckel
  • In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
  • Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
  • Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 350 μL
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bakteriologische Assays, Screening und Lagerung
Menge 50/Karton