Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ PMP-Messkolben der Klasse A mit NS-Stopfen
Artikelnummer. 11308553
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Standard-Konusverbindung:
19/26
Toleranz:
0.15 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Toleranz unitSize
11308553 250 ml 19/26 0.15 ml 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 11308553
Marke: BRANDTECH™ VITLAB™ 67404
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Messkolben der Klasse A mit NS-Stopfen, kalibriert für den Einsatz, sind eine hervorragende bruchsichere Alternative zu Glas im Labor.
  • Erfüllt die Toleranzen der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042
  • Aus kristallklarem Polymethylpenten hergestellt
  • Mitgeliefertes Zertifikat enthält den mittleren Testwert und die Charge (Charge und Jahr auf dem Produkt aufgedruckt)
  • Eine thermische Belastung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
  • Um Markierungen zu erhalten, wird jedoch eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
  • In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Stopfengrößen erhältlich
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme gemäß DIN EN ISO1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 235 mm
Enthält Aufgedruckte Chargennummer, Chargenzertifikat
Produkttyp Volumetric Flask
Standard-Konusverbindung 19/26
Temperaturbereich (metrisch) max. 121 °C
Toleranz 0.15 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Sterilität Non-sterile
Bodenform Round
Verschlusstyp NS-Stopfen